Läs mer
Xylenecyanol FF, elektroforesreagens, färgämneshalt 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440567
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15440567 50 g Plastflaska 50g
15430567 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66377.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2650-17-1
Molekylformel C25H27N2NaO6S2
Molekylvikt (g/mol) 538.61
MDL-nummer MFCD00019481
InChI-nyckel VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Synonym Acid Blue 147,C.I. 42135
IUPAC-namn natrium 4-{[4-(etylamino)-3-metylfenyl][(1Z,4Z)-4-(etylimino)-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl}-3-sulfobensen-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenecyanol FF
Smältpunkt ∼295°C (decomposition)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 538.61
Procent renhet dye content 70%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.