Läs mer
Solstice Xylener
Produktkod. 15935430
Change view
Kvantitet:
45 L
Förpackningsstorlek:
45 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15935430 45 L 45 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15935430 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 1644645L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Xylener, Puriss., Analys av xylenisomerer och etelbensol (GC)≥ 99 %.
Leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
  • Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
  • Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
pH Ej tillämplig
Smältpunkt -34 °C
CAS 1330-20-7
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0,87 g/cm3
Kvantitet 45 L
Flampunkt 25 °C
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss.
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6H4(CH3)2
Ångtryck 5 till 10 hPa (20 °C)
MDL-nummer MFCD00077264
Viskositet 0,61 mPa (20 °C)
UN-nummer UN1307
Synonym Xylene mixture of isomers
Kokpunkt 136 °C till 140 °C
InChI-nyckel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC-namn 1,3-xylen
Molekylvikt (g/mol) 106.17
Procent renhet ≥99.00%
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.