Läs mer
Xylener, ≥98,5 %, ACS-reagens, xylener plus etylbensenbasis, Solstice
Produktkod. 15692690
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15692690 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15612700 500 mL Glasflaska 500ml
15682690 1 L Glasflaska 1 L
15602700 20 L Glasflaska 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15692690 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 2476422.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1100.60 SEK / 2.5 L
    Save 369.40 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
ACS-reagens,≥ 98,5 % xylen + etylbensen
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
MDL-nummer MFCD00077264
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Smältpunkt -48 °C
Densitet 0,86 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel C6H4(CH3)2
Ångtryck 18 mmHg (37,7 °C)
UN-nummer UN1307
Kokpunkt 137 °C till 140 °C
Molekylvikt (g/mol) 106.17
Formel vikt 106,17 g/mol
Procent renhet ≥98,5 % xylener plus etylbensenbas
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethylbenzene