Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylenes, ACS |
| Namnnotering | For ACS analysis |
| CAS | 1330-20-7 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.84 g/cm3 at 25°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Analysprocentintervall | 0.9999 |
| Molekylformel | C8H10 |
| Synonym | Xylol |
| Visa mer |