Läs mer
Xylener, 99 %, för biokemi och histologi, blandade isomerer med etylbensen, AcroSeal™
Produktkod. 12632916 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12632916 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
12655067 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 12632916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447240025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    811.23 SEK / 2.5 L
    Save 73.77 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 1330-20-7 | C8H10 | 106,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
InChI-nyckel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,3-xylen
LEDER CC1=CC(C)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Smältpunkt -34,0 °C
Densitet 0.8650g/mL, 0.865
Kvantitet 2.5 L
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1,4940 till 1,4980
Analysprocentintervall 0,4% max. Toluen (GC)
Linjär formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Merck Index 15,10278
Kokpunkt 136,0 °C till 140,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol, dmf, metylenklorid, aceton och eter
Formel vikt 106.17
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemisk/Histologisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.