Läs mer
Xylener, 99+%, för restanalys, blandad, elektronisk användningsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10771171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10771171 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10771171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    989.27 SEK / 1 L
    Save 30.73 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För restanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Smältpunkt -34,0 °C
Namnnotering Restfri
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Densitet 0.8650g/mL, 0.865
Kvantitet 1 L
Flampunkt 23 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6H4(CH3)2
MDL-nummer MFCD00077264
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Vatten 0,02 % max. (Koulometriskt)
Beilstein 05, 360
Merck Index 15, 10278
Synonym Dimethylbenzene
Kokpunkt 136,0 °C till 140,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,1 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol, dmf, metylenklorid, aceton och eter
Formel vikt 106.17
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Restanalys
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.