Läs mer
Xylener, ACS, 98,5+% (Analys, isomerer plus etylbensen)
Beskrivning
Xylen används som lösningsmedel inom läkemedels-, tryckeri-, gummi- och läderindustrin. Det är en viktig komponent i bläck, gummi och lim samt i förtunning av färger och lacker. Den används i laboratoriet för att göra bad med torris för att kyla reaktionskärl, och som lösningsmedel för att avlägsna syntetisk immersionsolja från mikroskopobjektivet i ljusmikroskopi. Den finner tillämpning som ett kortvarigt hydrofobt rensningsmedel av vävnadsprover av histologer. Det är en prekursor för framställning av xylendiklorider, xylylbromid, tereftalsyra och dimetyltereftalat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylenes |
| Smältpunkt | < °C till 25 °C |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Färg | Färglös |
| Utseende | Färglös vätska |
| Densitet | 0,86 g/cm3 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | 29 °C (84 °F) |
| Tändpunkt | 465 °C (869 °F) |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Xylenes
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Xylenes
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.