Läs mer
Xylener, innehåller etylbensen, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15558624 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558624 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15558624 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 949003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För mikroelektronisk användning
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
Molekylformel C6H4(CH3)2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Namnnotering Contains ethylbenzene
Kvantitet 4 L
Flampunkt 29.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 0.86kg
Formel vikt 106.17
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).