Läs mer
Xylener, extra rena, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4258734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastic Drum
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10427413 1 L Glasflaska 1 L
10479233 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11904451 10 L Plastic Drum 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10427413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390790010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Molekylformel C8H10
Synonym Dimethylbenzene
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Smältpunkt -34.0°C
Färg Gul till Beige
Aciditet 0.0003 meq/g max.
Densitet 0.8650g/mL, 0.865
Kvantitet 1 L
Flampunkt 23°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Pulver
Brytningsindex 1.4940 to 1.4980
Rester efter avdunstning 0.001 % max.
Linjär formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Vatten 0.05% Max.
Kokpunkt 136.0°C to 140.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Formel vikt 106.17
Procent renhet ≥98.0% (mixed isomers) (GC)
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.