Läs mer
Xylener, histologisk grad, Honeywell™
Produktkod. 15618420 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15618420 4 L Aluminiumflaska 4 L
15635760 500 mL Glass Bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15618420 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 5340564L
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Histologiskt betyg
  • Används vanligtvis för vävnadsprovtagning och bearbetning
  • Exakt kontroll av tillverkningsprocessen säkerställer oöverträffad konsistens från parti till parti
  • Finns i en mängd olika förpackningsalternativ (bärnstensfärgade glasflaskor, flex-pipburkar av kolstål och kolstålburkar med NPT trådar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
MDL-nummer MFCD00077264
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Färg Färglös
Densitet 0.86g/mL at 25°C
Kvantitet 4 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 25°C (77°F)
Förpackning Aluminiumflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.497
Linjär formel C6H4(CH3)2
Ångtryck 18mmHg (37.7°C)
UN-nummer UN1307
Kokpunkt 140°C
Formel vikt 106.17g/mol
Kvalitet Histologiska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.