Läs mer
Xylener, Macron Fine Chemicals™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylenes |
| CAS | 1330-20-7 |
| Kvantitet | 4 L |
| Förpackning | Glas |
| Molekylformel | C6H4(CH3)2 |
| Formel vikt | 106.17 |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).