Läs mer
Xylenes, mixed, 97+%
Produktkod. 11328036
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328036 1000 mL 1 L
11318036 500 mL 500ml
11338036 2500 mL 2.5 L
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11328036
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13317.AU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Xylen används som lösningsmedel inom läkemedels-, tryckeri-, gummi- och läderindustrin. Det är en viktig komponent i bläck, gummi och lim samt förtunning av färger och lacker. Den används i laboratoriet för att göra bad med torris för att kyla reaktionskärl och som lösningsmedel för att avlägsna syntetisk immersionsolja från mikroskopobjektivet i ljusmikroskopi. Den finner tillämpning som ett kortvarigt hydrofobt rensningsmedel av vävnadsprover av histologer. Det är en prekursor för framställning av xylendiklorider, xylylbromid, tereftalsyra och dimetyltereftalat. Det fungerar som ett rengöringsmedel för stål, kiselskivor och integrerade kretsar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Xylen används som lösningsmedel inom läkemedels-, tryckeri-, gummi- och läderindustrin. Det är en viktig komponent i bläck, gummi och lim samt förtunning av färger och lacker. Den används i laboratoriet för att göra bad med torris för att kyla reaktionskärl och som lösningsmedel för att avlägsna syntetisk immersionsolja från mikroskopobjektivet i ljusmikroskopi. Den finner tillämpning som ett kortvarigt hydrofobt rensningsmedel av vävnadsprover av histologer. Det är en prekursor för framställning av xylendiklorider, xylylbromid, tereftalsyra och dimetyltereftalat. Det fungerar som ett rengöringsmedel för stål, kiselskivor och integrerade kretsar.
Löslighet
Blandbar med aromatiska kolväten. Oblandbar med vatten.
Noteringar
Innehåller en blandning av orto-, meta- och paraisomererna av xylen. Kan även innehålla etylbensen. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
Molekylformel C8H10
MDL-nummer MFCD00077264
Synonym Dimethylbenzenes + ethylbenzene
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Smältpunkt <-25°C
Namnnotering mixed
Densitet 0.86
Kokpunkt 137°C to 144°C
Kvantitet 1000 mL
Flampunkt 29°C (84°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.497
UN-nummer UN1307
Beilstein 1901563
Merck Index 14,10081
Löslighetsinformation Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formel vikt 106.17
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Xylenes
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.