Beskrivning
- For Spectrophotometry
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylenes |
| CAS | 1330-20-7 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | 29.00°C |
| Förpackning | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Densitet | 1L = 0.86kg |
| Molekylformel | C6H4(CH3)2 |
| Formel vikt | 106.17 |
| Kvalitet | PHOTREX™ Reagent |