Läs mer
Xylenes, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Produktkod. 15674080
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
144 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Paket med 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15674080 1 L 1 L
15684080 2.5 L 2.5 L
15694080 25 L 25 L
15664080 144 x 1 L Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15674080 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 338171L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
MDL-nummer MFCD00077264
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Densitet 0.86g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 25°C (77°F)
Linjär formel C6H4(CH3)2
Ångtryck 18 mmHg (37.7°C)
UN-nummer UN1307
Formel vikt 106.17g/mol
Kvalitet ACS/puriss. p.a.