Läs mer
Xylener, tekniska, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13496369 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13496369 5 L Plasttrumma 5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 13496369 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444240050
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 1330-20-7 | C8H10 | 106.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenes
Smältpunkt -34,0 °C
CAS 1330-20-7
Densitet 0.8650g/mL, 0.865
Kvantitet 5 L
Flampunkt 23 °C
Förpackning Plasttrumma
Brytningsindex 1,4940 till 1,4980
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Merck Index 15,10278
Kokpunkt 136,0 °C till 140,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,1 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol, dmf, metylenklorid, aceton och eter
InChI-nyckel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC-namn 1,3-xylen
Molekylvikt (g/mol) 106.17
Formel vikt 106.17
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.