Läs mer
Xylener (totalt) 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315875
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315875 1 ml
1 options
Produktkod. 30315875 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011025ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylene (all isomers)
CAS 1330-20-7
Analyt- eller komponentnamn Xylene (all isomers)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8H10
Koncentration 2000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dimethylbenzene, Entellan New, Xylol, ZEP-RD;
InChI formel InChI=1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1.CC2=CC=CC=C2C.CC3=CC=C(C)C=C3
IUPAC-namn M-Xylen--O-Xylen--P-Xylen (1/1/1)
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 106.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 106,08 g/mol