Läs mer
Xylenol Orange, BAKER™, J.T. Baker™
Produktkod. 15578844 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578844 5 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 5g
1 options
Produktkod. 15578844 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer X58401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Kemiska identifierare
CAS 3618-43-7
Molekylformel C31H28N2Na4O13S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenol Orange
Formel vikt 760.6
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g