Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange, natriumsalt, rent, vattenlösligt
Produktkod. 10174740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10174740 1 g Glasflaska 1g
10676802 5 g Glasflaska 5g
10421831 10 g Glasflaska 10g
11996931 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10174740 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 211220010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3618-43-7 | C31H2 8N2Na4O13S
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3618-43-7
Molekylformel C31H28N2Na4O13S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenol Orange, sodium salt
Smältpunkt 210,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 510 g/L (20 °C).
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 575 till 585 nm (0,1 N NaOH)
Formel vikt 760.59
Förlust vid torkning 10,0 % (110 °C, 1 timme) max.
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (för zinktitrering) Klarar testet
UV-spektrometri Följer
Färg Brun till brun/röd
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.