Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange, natriumsalt
Produktkod. 10676802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
5g
Produktkod. 10676802
Brand: Thermo Scientific Chemicals 211220050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3618-43-7
Molekylformel C31H28N2Na4O13S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenol Orange, sodium salt
Smältpunkt 210.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 510g/L (20°C).
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formel vikt 760.59
Förlust vid torkning 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (for Zinc titration) Passes test
UV-spektrometri Complies
Färg Brun till brun/röd
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.