Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Xylenol orange, natriumsalt, ACS-reagens
Produktkod. 13408298 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13408298 1 g Glasflaska 1g
13418298 5 g Glasflaska 5g
13478288 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13408298 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 447600010
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S | 760,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3618-43-7
Molekylformel C31H28N2Na4O13S
Molekylvikt (g/mol) 760.59
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenol orange, sodium salt
Smältpunkt 210°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,10281
Löslighetsinformation Solubility in water: 510g/L (20°C)
Formel vikt 760.59
Klarhet Passes test
Kvalitet ACS-reagens
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.