Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange tetranatriumsalt, ACS
Produktkod. 11384088
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384088 2 g 2g
11304098 10 g 10g
11394088 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384088 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 041379.04
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 3618-43-7
Xylenol Orange tetranatriumsalt används som ett fotometriskt reagens och en metallindikator. Det är en mångsidig indikator för EDTA-titrering i surt område. Det är ett vanligt organiskt reagens som används som en indikator för metalltitrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3618-43-7
MDL-nummer MFCD00044293
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenol Orange tetrasodium salt
Smältpunkt 210°C (decomposition)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 760.59
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Kvantitet 2 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.