Läs mer
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, ACS Grade, Scharlab
Produktkod. 11322645
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322645 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11322645 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AN00900005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används inom analytisk kemi och lämplig som indikator för metalltitrering.
  • Synonymer: 3',3-bis[bis(karboximetyl)-aminoetyl]kresolsulfonftrannatriumsalt
  • Molekylformel: C 31 H 28 N 2 Na 4 O 13 S
  • Molar massa: 760,60 g/mol
  • CAS: 3618-43-7
Specifikationer
CAS 3618-43-7
Färg Orange
Förlust vid torkning 7% max (110 °C)
Molekylformel C31H28N2Na4O13S
Kvantitet 5 g
Synonym 3',3'-Bis[bis(carboxymethyl)-aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
Formel vikt 760,60 g/mol
Kvalitet ACS