Läs mer
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, indikator för metalltitrering, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylenol Orange tetrasodium salt |
| Smältpunkt | 195°C |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 760.58g/mol |
| Förpackning | Glasflaska |
| Färg | Brun |
| Kvantitet | 1 g |
| Fysisk form | Pulver eller Kristaller |