Läs mer
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, indikator för metalltitrering, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylenol Orange Tetrasodium Salt |
| Smältpunkt | 195 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Färg | Brun |
| Kvantitet | 5 g |
| Fysisk form | Pulver eller Kristaller |
| Molekylvikt (g/mol) | 760.58 |
| Formel vikt | 760,58 g/mol |
| Procent renhet | 100% |