Läs mer
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, indikator för metalltitrering, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120905 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15644090
Brand: Honeywell-Fluka 338251G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indikator för metalltitrering
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3618-43-7
MDL-nummer MFCD00044293
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenol Orange tetrasodium salt
Smältpunkt 195°C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 760.58g/mol
Förpackning Glasflaska
Färg Brun
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver eller Kristaller