Läs mer
Xylidine Ponceau 2R, pure
Product Code. 10012450 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10012450 25 g Glasflaska 25g
10570964 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10012450 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 190260250
Request Bulk or Custom Format
Xylidine Ponceau, CAS # 3761-53-3, is a red azo dye used in histology for staining of thin sections. | CAS: 3761-53-3 | C18H14N2Na2O7S2 | 480.417 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Xylidine Ponceau 2R är till stor del begränsad till Massons trikrom, där det ger en lätt orange skuggning till det röda av de cytoplasmatiska strukturerna
Ansökan
  • Xylidine Ponceau 2R är ett histologiskt färgämne som främst används för färgning av tunna sektioner
  • Den visar kardiotoxiska och cancerframkallande aktiviteter
  • Den har använts för att förbereda Fuchsin-Ponceau-lösning för att färga en amyotrofisk lateral sklerosvävnadskonstruerad hudmodell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3761-53-3
Molekylformel C18H14N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 480.417
MDL-nummer MFCD00003897
InChI-nyckel YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
PubChem CID 102092631
ChEBI CHEBI:82369
IUPAC-namn dinatrium;5-[(2,4-dimetylfenyl)diazenyl]-6-oxido-7-sulfonaftalen-2-sulfonat
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Xylidine Ponceau 2R
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 480.41
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Bordeaux till rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint pulver
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Xylidine Ponceau 2R
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.