Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Xylitol, 99 %
Produktkod. 11408786
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408786 100 g 100g
11418786 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408786 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16944.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152,15 g/mol
Det används som ett polyolsubstrat för xylitol och sorbitoldehydrogenaser och sorbitoldehydrogenas härrörande från xylos. Det appliceras som sötningsmedel och fuktighetsbevarande medel och hudvårdande medel i kosmetikaindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett polyolsubstrat för xylitol och sorbitoldehydrogenaser och sorbitoldehydrogenas härrörande från xylos. Det appliceras som sötningsmedel och fuktighetsbevarande medel och hudvårdande medel i kosmetikaindustrin.
Löslighet
Lösligt i vatten (50 mg/ml), abs-metanol (6 g/100 ml), abs-etanol (1,2 g/100 ml), alkohol (mycket lite) och pyridin. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-99-0
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00064291,MFCD00064292
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
LEDER OCC(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylitol
Smältpunkt 92 °C till 96 °C
Densitet 1.515 g/mL
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 100 g
Beilstein 1720523
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,10085
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml), ABS-metanol (6g/100ml), ABS-etanol (1,2g/100ml), alkohol (mycket svagt) och pyridin. Olöslig i eter.
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.