Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Xylitol, 99 %
Beskrivning
Det används som ett polyolsubstrat för xylitol och sorbitoldehydrogenaser och sorbitoldehydrogenas härrörande från xylos. Det appliceras som sötningsmedel och fuktighetsbevarande medel och hudvårdande medel i kosmetikaindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som ett polyolsubstrat för xylitol och sorbitoldehydrogenaser och sorbitoldehydrogenas härrörande från xylos. Det appliceras som sötningsmedel och fuktighetsbevarande medel och hudvårdande medel i kosmetikaindustrin.
Löslighet
Lösligt i vatten (50 mg/ml), abs-metanol (6 g/100 ml), abs-etanol (1,2 g/100 ml), alkohol (mycket lite) och pyridin. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylitol |
| Smältpunkt | 92 °C till 96 °C |
| Densitet | 1.515 |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1720523 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,10085 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml), ABS-metanol (6g/100ml), ABS-etanol (1,2g/100ml), alkohol (mycket svagt) och pyridin. Olöslig i eter. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.