Läs mer
Xylitol, 99+%
Produktkod. 10276610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10276610 100 g Plastflaska 100g
10055663 25 g Plastflaska 25g
10371514 500 g Plastflaska 500g
10743455 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10276610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225981000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-99-0
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00064291,MFCD00064292
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER OCC(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylitol
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 92.0°C to 96.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 215.0°C to 217.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 2% max. Other polyols (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, 531
Merck Index 15, 10283
Löslighetsinformation Solubility in water: 1700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in pyridine,less soluble in alcohols
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.