Läs mer
Xylitol, LoGiCal
Beskrivning
Xylitol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylitol |
| CAS | 87-99-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Xylitol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H12 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Xylitol, Meso-xylitol, C-Xylidex CR 16055, DL-Xylitol, Eutrit, Fluorette, Klinit, Kylit, NSC 25283, Wood sugar alcohol, x 0018, Xylisorb, Xylisorb 300, Xylisorb 700, Xylit, Xylit XC, Xylitab 100, Xylitab 300, Xylitab DC, Xylite, Xylite (sugar), Xylitol C, Xylitol CM 90, Xylitol P, Xyliton, meso-Xylitol, xylo-Pentitol |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10 H,1-2H2/t3-,4+,5+ |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (2 S,4 R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol |
| Visa mer |