Läs mer
Xylitol, Mikromol™
Produktkod. 17907654
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17907654 250 mg
1 options
Produktkod. 17907654 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1451.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Xylitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylitol
CAS 87-99-0
Analyt- eller komponentnamn Xylitol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H12 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Xylitol, Meso-xylitol, C-Xylidex CR 16055, DL-Xylitol, Eutrit, Fluorette, Klinit, Kylit, NSC 25283, Wood sugar alcohol, X 0018, Xylisorb, Xylisorb 300, Xylisorb 700, Xylit, Xylit XC, Xylitab 100, Xylitab 300, Xylitab DC, Xylite, Xylite (sugar), Xylitol C, Xylitol CM 90, Xylitol P, Xyliton, meso-Xylitol, xylo-Pentitol
InChI formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
LEDER OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152,0685 g/mol