Läs mer
Xylitol, TRC
Produktkod. 30451749
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30451749 100 g
1 options
Produktkod. 30451749 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX748050100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylitol
CAS 87-99-0
Molekylformel C5 H12 O5
Kvantitet 100 g
Synonym Xylitol','Meso-xylitol','C-Xylidex CR 16055','DL-Xylitol','Eutrit','Fluorette','Klinit','Kylit','NSC 25283','Wood sugar alcohol','X 0018','Xylisorb','Xylisorb 300','Xylisorb 700','Xylit','Xylit XC','Xylitab 100','Xylitab 300','Xylitab DC','Xylite','Xylite (sugar)','Xylitol C','Xylitol CM 90','Xylitol P','Xyliton','meso-Xylitol','xylo-Pentitol
InChI formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
LEDER OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0685