Läs mer
Xylobiose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylobiose |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O9/c11-1-4(13)7(15)6(2-12)19-10-9(17)8(16)5(14)3-18-10/h1,4-10,12-17H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 282.0951 |