Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Xylometazoline hydrochloride, 99%
Produktkod. 15771789 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15771789 25 g 25g
15761789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15771789 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461990250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1218-35-5 | C16H24N2·HCL | 280.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218-35-5
Molekylformel C16H24N2·HCL
Molekylvikt (g/mol) 280.84
InChI-nyckel YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym xylometazoline hydrochloride, xylometazoline hcl, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethylbenzyl-2-imidazoline hydrochloride, unii-x5s84033nz, dsstox_cid_25223, dsstox_rid_80760, dsstox_gsid_45223, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethyl-phenyl methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride
PubChem CID 5282386
IUPAC-namn 2-[(4-tert-butyl-2,6-dimetylfenyl)metyl]-4,5-dihydro-lH-imidazol;hydroklorid
LEDER CC1=CC(=CC(=C1CC2=NCCN2)C)C(C)(C)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylometazoline hydrochloride
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vikt 280.84
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.