Läs mer
Xylometazoline Hydrochloride, LoGiCal
Produktkod. 30461695
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461695 10 mg
1 options
Produktkod. 30461695 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0089.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylometazoline Hydrochloride
CAS 1218-35-5
Analyt- eller komponentnamn Xylometazoline Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H24 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Oxymetazoline Imp. B (EP), Xylometazoline Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Brizolin, Galazolin, Neo-Rinoleina, Neo-Synephrine II, Novorin, Olynth, Otrivin hydrochloride, Otrivine, Otrivine hydrochloride, Therapin, Xymelin, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Oxymetazoline Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cc1cc(cc(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-[(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 280.84
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 280.1706 g/mol