missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Xylometazoline hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16492189
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492189 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492189 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0475

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Xylometazoline hydrochloride is an α-adrenoceptor agonist commonly used as nasal decongestant.

Xylometazoline hydrochloride is an α-adrenoceptor agonist commonly used as nasal decongestant.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Xylometazoline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1218-35-5
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H25ClN2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (178.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (89.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(CC2=NCCN2)C(C)=CC(C(C)(C)C)=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 280.84
Formel vikt 280.84
Procent renhet 99.58%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.