Läs mer
Xylometazoline Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 18082050
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18082050 250 mg
1 options
Produktkod. 18082050 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0089.000250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Xylometazoline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylometazoline Hydrochloride
CAS 1218-35-5
Analyt- eller komponentnamn Xylometazoline Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H24 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Oxymetazoline Imp. B (EP), Xylometazoline Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Brizolin, Galazolin, Neo-Rinoleina, Neo-Synephrine II, Novorin, Olynth, Otrivin hydrochloride, Otrivine, Otrivine hydrochloride, Therapin, Xymelin, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Oxymetazoline Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
LEDER Cl.Cc1cc(cc(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-[(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 280.84
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 280.1706 g/mol