Läs mer
Xylotetraose Decaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylotetraose Decaacetate |
| CAS | 67183-67-9 |
| Molekylformel | C40H54O27 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | O-2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-O-2,3-di-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-O-2,3-di-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-D-Xylopyranose Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C40H54O27/c1-15(41)55-25-11-52-38(34(61-21(7)47)29(25)56-16(2)42)66-27-13-54-40(36(63-23(9)49)31(27)58-18(4)44)67-28-14-53-39(35(62-22(8)48)32(28)59-19(5)45)65-26-12-51-37(64-24(10)50)33(60-20(6)46)30(26)57-17(3)43/h25-40H,11-14H2,1-10H3/t25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37?,38+,39+,40+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](O[C@@H]2CO[C@@H](O[C@@H]3CO[C@@H](O[C@@H]4COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-[(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-[(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-[(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 966.84 |
| Formel vikt | 966.2852 |