Läs mer
Xylotriose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylotriose |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O13/c16-4-1-25-14(11(21)7(4)17)28-6-3-26-15(12(22)9(6)19)27-5-2-24-13(23)10(20)8(5)18/h4-23H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+,8+,9+,10-,11-,12-,13?,14+,15+/m1/s1 |
| Formel vikt | 414.1373 |
| Procent renhet | >95% |