Läs mer
Y-25130 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Beskrivning
A selective and potent 5-HT3 antagonist (Ki = 2.9 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Y-25130 hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 386.28 |
| Procent renhet | >99% |