Läs mer
Y-26763, MedChemExpress
Produktkod. 16483248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483248 10 mg
16445977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16483248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101069
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Y-26763 is a K+ channel opener and active metabolite of Y-27152. Y-26763 is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel activator.
Y-26763 is a K+ channel opener and active metabolite of Y-27152. Y-26763 is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Y-26763
CAS 127408-31-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H16N2O4
Kvantitet 10 mg
LEDER CC(N([C@H]1[C@H](O)C(C)(C)OC2=CC=C(C#N)C=C12)O)=O
Molekylvikt (g/mol) 276.29
Formel vikt 276.29
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation