Läs mer
Y-320, MedChemExpress
Produktkod. 16486908
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486908 10 mg 10mg
16482967 50 mg -
16419447 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486908 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15898
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Y-320 is a new phenylpyrazoleanilide immunomodulator; inhibits IL-17 production by CD4 T cells stimulated with IL-15 with IC50 values of 20 to 60 nM.
Y-320 is a new phenylpyrazoleanilide immunomodulator
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Y-320
CAS 288250-47-5
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29ClN6O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5.5 mg/mL (10.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C)N(C2=CC=C(Cl)C=C2)N=C1)NC3=CC=C(N4CCC(N5CCOCC5)CC4)C(C#N)=C3
Molekylvikt (g/mol) 505.01
Formel vikt 505.01
Procent renhet 99.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation