Läs mer
Y-33075 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Y-33075 dihydrochloride is a selective ROCK inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Y-33075 dihydrochloride |
| CAS | 173897-44-4 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H18Cl2N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (283.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (141.54 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C([C@@H](C)N)C=C1)NC2=C3C(NC=C3)=NC=C2.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.25 |
| Formel vikt | 353.25 |
| Visa mer |