Läs mer
Thermo Scientific™ Y-PER™ Plus dialyserbart jästproteinextraktionsreagens
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lysera effektivt jäst- och bakterieceller för att extrahera och solubilisera proteiner för analys med Thermo Scientific™ Y-PER-Plus dialyserbart jästproteinextraktionsreagens.
Den patenterade formuleringen av cellysbuffert underlättar proteinextraktion från S. cerevisiae och S. pastoris jästcellkulturer. Avbrott i glasbädden är inte nödvändigt; proteinextraktion uppnås genom en 20 minuters inkubation i reagenset vid rumstemperatur. Till skillnad från andra cellysbuffertar använder Y-PER-Plus-reagenset en detergentkomponent som är helt dialyserbar, vilket möjliggör fullständigt utbyte av det extraherade proteinet till valfri buffert som krävs av nedströmstekniker.
Höjdpunkter:
- Stabil formulering designad för förvaring i rumstemperatur
- Ger proteinextrakt med enkel 20-minuters hands-off inkubation
- Kräver inga rigorösa mekaniska störningar eller långvariga enzymbehandlingar
- Tris-baserad buffert har en mycket låg jonstyrka och innehåller inte natriumklorid
- Enkel formulering innehåller inga reduktionsmedel eller kelatbildare
- Fullständigt dialyserbar formulering ger fullständig kontroll över nedströmsapplikationer
- Kompatibel med både Thermo Scientific Pierce™ BCA och Coomassie Plus™ Proteinanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 mL |
| Formatera | Liquid |
| Produkttyp | Yeast Protein Extraction Reagent |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at room temperature. Product shipped at ambient temperature. |
| Produktlinje | Y-PER |