Läs mer
Thermo Scientific™ Y-PER™ Jästproteinextraktionsreagens
Produktkod. 11824121 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11824121 200 mL 200ml
11814121 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11824121 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78991
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Frigör funktionellt aktiva solubiliserade proteiner med det första kommersiellt tillgängliga jästlysreagenset för att använda en mild detergentlysprocedur.
Thermo Scientific™ Y-PER Jästproteinextraktionsreagens är det första kommersiellt tillgängliga jästlysreagenset som använder ett mildt detergentlyseringsförfarande för att effektivt frigöra funktionellt aktiva solubiliserade proteiner.
Denna tvättmedelsbaserade cellysbuffert eliminerar behovet av att använda glaspärlor eller mekanisk störning för att bryta igenom det tjocka proteinhaltiga cellhöljet för att extrahera protein Y-PER Reagens är effektivt för S. cerevisiae och andra populära arter, vilket gör det tillämpbart för användning i fusionsmärkta proteinrening och reporterenzymanalyser med dessa modellorganismer. Lysreagenset kan också användas för genomisk och plasmid-DNA-extraktion från jäst. Standardprotokollet för proteinextraktion är enkelt: lägg helt enkelt till en lämplig volym Y-PER Reagens till pelleterade jästceller, inkubera vid rumstemperatur i cirka 20 minuter och snurra ner skräpet. Den resulterande supernatanten är en koncentrerad proteinlösning som överträffar typiska utbyten som erhålls med traditionella glaspärlor.
Höjdpunkter:
  • Mer protein– extraherar mer än dubbelt så mycket protein som glaspärlmetoder
  • Mindre krångel– eliminerar svårigheterna förknippade med traditionell lysering av glaspärlor (t.ex. vidhäftande statiskt laddade pärlor, protein-/pärleklumpar och rinnande pärlor)
  • Optimerad för jäst– validerad för användning med Saccharomyces cerevisiae , Schizosaccharomyces pombe och Pichia pastoris
  • Mångsidig– effektiv för många olika organismer, inklusive Bacillus subtilus och både grampositiva och gramnegativa bakterier; lämplig för användning i en mängd olika situationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 mL
Formatera Liquid
Produkttyp Yeast Protein Extraction Reagent
Volym (metrisk) 200 mL
Innehåll och lagring Store product at room temperature.
Produktlinje Y-PER
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol, disodium hydrogenorthophosphate