Läs mer
Y06036, MedChemExpress
Beskrivning
Y06036 is a potent and selective BET inhibitor, which binds to the BRD4(1) bromodomain with Kd value of 82 nM. Antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Y06036 |
| CAS | 1832671-96-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15BrN2O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 130 mg/mL (304.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=CC(S(=O)(NC2=C(OC)C=C(ON=C3C)C3=C2)=O)=C(OC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.27 |
| Formel vikt | 427.27 |
| Visa mer |