Läs mer
Y06137, MedChemExpress
Produktkod. 16474478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474478 10 mg 10mg
16425356 100 mg -
16417207 5 mg -
16400797 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16474478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111503
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Y06137 is a potent and selective BET inhibitor for treatment of castration-resistant prostate cancer (CRPC). Y06137 binds to the BRD4(1) bromodomain with a Kd of 81 nM.
Y06137 is a potent and selective BET inhibitor for treatment of castration-resistant prostate cancer (CRPC). Y06137 binds to the BRD4(1) bromodomain with a Kd of 81 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Y06137
CAS 2226534-49-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H32N4O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (140.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NOC(C1=C2)=CC=C2C3=NC(C=C4)=C(N3CC5CCCCC5)C=C4N6CCOC[C@@H]6C
Molekylvikt (g/mol) 444.57
Formel vikt 444.57
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation