Läs mer
Y15, MedChemExpress
Beskrivning
Y15 is a potent and specific inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) that inhibits its autophosphorylation activity, decreases the viability of cancer cells, and blocks tumor growth.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Y15 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 4506-66-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H14Cl4N4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | FAK Inhibitor 14 |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (176.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| Visa mer |