missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Y6

Produktkod. 17126564
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17126564 250 mg
17116564 100 mg
17136564 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17126564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66585.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 2304444-49-1 | C82H86F4N8O2S5 | 1451.94 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2304444-49-1
Molekylformel C82H86F4N8O2S5
Molekylvikt (g/mol) 1451.94
InChI-nyckel XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-{2-[(23-{[1-(dicyanometyliden)-5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yliden]metyl}-3 ,27-bis(2-etylhexyl)-8,22-diundecyl-6,10,15,20,24-pentatia-3,14,16,27-tetraazaoktacyklo[16.9. 0,0²,¹²,0⁴,¹¹,0⁵,⁹,0¹³,¹⁷,0¹⁹,²⁶.0²¹,²⁵]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13(25)(219),219 ,22-dekaen-7-yl)metyliden]-5,6-difluor-3-oxo-2,3-dihydro-lH-inden-1-yliden}propandinitril
LEDER CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC1=C2N(CC(CC)CCCC)C2=C1C1=NSN=C1C1=C2N(CC(CC)CCCC)C2=C1SC1=C2SC(C=C2C(=O)C3=CC(F)=C(F)C=C3C2=C(C#N)C#N)=C1CCCCCCCCCCC)C=C1C(=O)C2=CC(F)=C(F)C=C2C1=C(C#N)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Y6
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,2 ′-((2 Z,2 ′Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5 ]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2 ′′,3’′:4’,5 ′]thieno[2 ′,3 ′:4,5 ]pyrrolo[3,2-g]thieno[2 ′,3 ′:4,5 ]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Formel vikt 1451.93
Fysisk form Fast

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.