Läs mer
Yan 7874, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(3,4-Dichlorophenyl)-2,3-dihydro-2-imino-3-[(4-methylphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanol |
| CAS | 402940-12-9 |
| Molekylformel | C23 H21 Cl2 N3 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Yan 7874 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21Cl2N3O/c1-15-6-8-16(9-7-15)13-27-20-4-2-3-5-21(20)28(23(27)26)14-22(29)17-10-11-18(24)19(25)12-17/h2-12,22,26,29H,13-14H2,1H3 |
| LEDER | ClC1=CC=C(C=C1Cl)C(O)CN2C(=N)N(C=3C=CC=CC32)CC4=CC=C(C=C4)C |
| IUPAC-namn | 1-(3,4-dichlorophenyl)-2-[2-imino-3-(p-tolylmethyl)benzimidazol-1-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.33834 |
| Formel vikt | 425.1062 |